Läs mer
Bifenylen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10712491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712491 250 mg Glasflaska 250mg
10381474 50 mg Glasflaska 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279742500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    1458.65 SEK / 250mg
    Save 1011.35 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 259-79-0 | Molekylformel: C12H8 | Molekylvikt: 152,2 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 259-79-0
Molekylformel C12H8
Molekylvikt (g/mol) 152.2
MDL-nummer MFCD00001110
InChI-nyckel IFVTZJHWGZSXFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylene, cyclobutadibenzene, dibenzocyclobutadiene, 1,1'-biphenylene, unii-0z64i7d5m2, 8ci 9ci, biphenylen, biphenylene, biphenylene, 99+%, pubchem9106
PubChem CID 9214
ChEBI CHEBI:33079
IUPAC-namn bifenylen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenylene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109 °C till 112 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99 + %
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 05, 298
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 9,60 mg/l (kalk). Andra lösligheter: organiska lösningsmedel generellt
Formel vikt 152.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biphenylene
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.