Läs mer
Bifenylindanon A, TRC
Produktkod. 30333454
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30333454 25 mg
1 options
Produktkod. 30333454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39791025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenylindanone A
CAS 866823-73-6
Molekylformel C30H30O4
Kvantitet 25 mg
Synonym 3'-[[(2-Cyclopentyl-2,3-dihydro-6,7-dimethyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, Biphenyl indanone A, MRLSD 230
InChI formel InChI=1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33)
LEDER Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)c4ccc(cc4)C(=O)O)C5CCCC5
IUPAC-namn 4-[3-[(2-cyklopentyl-6,7-dimetyl-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl)oxymetyl]fenyl] bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 454.56
Formel vikt 454.2144