Läs mer
Bifenylindanon A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenylindanone A |
| CAS | 866823-73-6 |
| Molekylformel | C30H30O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3'-[[(2-Cyclopentyl-2,3-dihydro-6,7-dimethyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, Biphenyl indanone A, MRLSD 230 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33) |
| LEDER | Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)c4ccc(cc4)C(=O)O)C5CCCC5 |
| IUPAC-namn | 4-[3-[(2-cyklopentyl-6,7-dimetyl-1-oxo-2,3-dihydroinden-5-yl)oxymetyl]fenyl] bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.56 |
| Formel vikt | 454.2144 |