Läs mer
Biprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(biphenyl-4-yl)propanoic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, Flurbiprofen Imp. A (EP), Flurbiprofen Related Compound A (USP), 2-(Biphenyl-4-yl)propionic acid, Biprofen, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, α-methyl-, 4-Biphenylacetic acid, α-methyl- (8CI), Hydratropic acid, p-phenyl- (6CI,7CI), α-Methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, (±)-2-(4-Biphenyl)propionic acid, 16300Y1, 2-((1,1'-Biphenyl]-4-yl)propanoic acid, 2-(4-Biphenyl)propionic acid, 2-(4-Biphenylyl)propanoic acid, 2-(4-Biphenylyl)propionic acid, 2-(4-Phenylphenyl)propionic acid, NSC 16300 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 226.0994 |
| Procent renhet | >95% |