Läs mer
Birabresib, MedChemExpress
Produktkod. 16486788
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486788 10 mg -
16476906 100 mg -
16459337 5 mg -
16451196 200 mg 200mg
16422867 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486788 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15743
MedChemExpress Birabresib (OTX-015) is a potent bromodomain (BRD2/3/4) inhibitor with IC50s ranging from 92 to 112 nM.
Birabresib (OTX-015) is a potent bromodomain (BRD2/3/4) inhibitor with IC50s ranging from 92 to 112 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Birabresib
CAS 202590-98-5
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H22ClN5O2S
Kvantitet 10 mg
Synonym OTX-015 MK-8628
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (99.60 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=C(C(C)=C(C)S4)C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
Molekylvikt (g/mol) 491.99
Formel vikt 491.99
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease