Läs mer
Abnova™ BIRC4 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Produktkod. 16100994
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16100994 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16100994 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer L148T6.100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje HEK293
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Beskrivning BIRC4 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genaccessionsnr. BC032729
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 57kDa
Plasmid pCMV-BIRC4 full length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-BIRC4 antibody (Mfr. No. H00000331-M01) by Western Blot.
Kvantitet 100 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BIRC4 monoclonal antibody (M01), clone 2B3
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P404-Förvaras i sluten behållare.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic