Läs mer
Birch pollen Bet V1 Antibody (BV16), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18293419 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18293419 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18293419 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP281093B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6817.61 SEK
    5904.15 SEK / 0.1ml
    Save 913.46 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Birch pollen Bet V1 Monoclonal specifically detects Birch pollen Bet V1 in Plant samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Birch pollen Bet V1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona BV16
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering PBS
Gene Alias Allergen Bet v I-A, Allergen=Bet v 1-A, BETVI, BETVIA, Major pollen allergen Bet v 1-A
Värd art Rabbit
Immunogen Birch pollen Bet V1-A, a major allergen of the European white birch.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet This antibody binds to Birch pollen Bet V1.
Målarter Plant
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus