Läs mer
Biriperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biriperone |
| CAS | 42021-34-1 |
| Molekylformel | C24H26FN3O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (±)-1-(4-Fluorophenyl)-4-(3,4,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indol-2(1H)-yl)-1-butanone, 2-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,4,6,7,12,12a-octahydropyrazino[2',1':6,1]pyrido[3,4-b]indole, Centbutindole, NSC 14369 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26FN3O/c25-18-9-7-17(8-10-18)24(29)6-3-11-27-12-13-28-16-23-21(14-19(28)15-27)20-4-1-2-5-22(20)26-23/h1-2,4-5,7-10,19,26H,3,6,11-16H2 |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC(N(CC2)C3)CC4=C3NC5=CC=CC=C54 |
| IUPAC-namn | 1-(4-fluorophenyl)-4-(3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.03,8.011,16]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraen-6-yl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.48 |