Läs mer
bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl) Sebacate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl) Sebacate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H56N2O4/c1-27(2)19-23(20-28(3,4)31(27)9)35-25(33)17-15-13-11-12-14-16-18-26(34)36-24-21-29(5,6)32(10)30(7,8)22-24/h23-24H,11-22H2,1-10H3 |
| Formel vikt | 508.424 |