Läs mer
Bis[1,2-bis(difenylfosfino)etan]palladium(0)
Produktkod. 11343628
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343628 1 g 1g
11333628 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039233.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 31277-98-2 | C52H48P4Pd | 903,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31277-98-2
Molekylformel C52H48P4Pd
Molekylvikt (g/mol) 903.27
MDL-nummer MFCD00009880
InChI-nyckel FAFGMAGIYHHRKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium 0, pd dppe 2, pd diphos 2, bis diphos palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium, bis diphos palladium, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium 0, bis 1,2-bis diphenylphosphino ethane-palladium
PubChem CID 2724231
IUPAC-namn 2-difenylfosfanyletyl(difenyl)fosfan; palladium
LEDER [Pd].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 903.25
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.