Läs mer
Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10, TRC
Produktkod. 30332386
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30332386 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30332386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4190971MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10
CAS 1477495-19-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 D10 H Cl4 O4 P
Kvantitet 1 mg
Synonym 1,3-Dichloro-2-propanol-d7 Hydrogen Phosphate
InChI formel InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
LEDER [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(O)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC-namn bis[2-chloro-1-[chloro(dideuterio)methyl]-1,2,2-trideuterio-ethyl] hydrogen phosphate
Molekylvikt (g/mol) 329.996
Formel vikt 327.9777