Läs mer
Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate-d10 |
| CAS | 1477495-19-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D10 H Cl4 O4 P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Dichloro-2-propanol-d7 Hydrogen Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OP(=O)(O)OC([2H])(C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | bis[2-chloro-1-[chloro(dideuterio)methyl]-1,2,2-trideuterio-ethyl] hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.996 |
| Visa mer |