Läs mer
Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate |
| CAS | 72236-72-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H11 Cl4 O4 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol Hydrogen Phosphate, 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl |
| IUPAC-namn | bis(1,3-dichloropropan-2-yl) hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.93 |
| Visa mer |