missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate, TRC

Produktkod. 30009633
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009633 100 mg
30007731 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB419095100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 72236-72-7
Molekylformel C6 H11 Cl4 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 319.93
Synonym 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI), Bis(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol Hydrogen Phosphate, 2-Propanol, 1,3-dichloro-, hydrogen phosphate (9CI)
IUPAC-namn bis(1,3-dichloropropan-2-yl) hydrogen phosphate
LEDER OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(1,3-dichloro-2-propyl) Phosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11Cl4O4P/c7-1-5(2-8)13-15(11,12)14-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
Formel vikt 317.9149
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.