Läs mer
Bis(1,3-diklorisopropyl)eter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1,3-Dichloroisopropyl) Ether |
| CAS | 59440-89-0 |
| Molekylformel | C6 H10 Cl4 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2’-Oxybis[1,3-dichloro-propane] |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(2-8)11-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | ClCC(CCl)OC(CCl)CCl |
| IUPAC-namn | 1,3-diklor-2-[2-klor-1-(klorometyl)etoxi] propan |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.96 |
| Formel vikt | 237.949 |