missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bis(1,3-diklorisopropyl)eter, TRC

Produktkod. 30346922
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30346922 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30346922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB426200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bis(1,3-Dichloroisopropyl) Ether
CAS 59440-89-0
Molekylformel C6 H10 Cl4 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,2’-Oxybis[1,3-dichloro-propane]
InChI formel InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(2-8)11-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2
LEDER ClCC(CCl)OC(CCl)CCl
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-[2-klor-1-(klorometyl)etoxi] propan
Molekylvikt (g/mol) 239.96
Formel vikt 237.949
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.