Läs mer
Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2, TRC
Produktkod. 30342583
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30342583 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30342583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB43175210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2
CAS 105479-87-6
Molekylformel C9 2H2 H14 S4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2/i7D2
LEDER [2H]C([2H])(C1SCCCS1)C2SCCCS2
IUPAC-namn 2-[dideuterio(1,3-dithian-2-yl)methyl]-1,3-dithiane
Molekylvikt (g/mol) 254.5
Formel vikt 254.026