missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(1,3-dithian-2-yl)methane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1,3-dithian-2-yl)methane |
| CAS | 14947-51-4 |
| Molekylformel | C9 H16 S4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2 |
| LEDER | C(C1SCCCS1)C2SCCCS2 |
| IUPAC-namn | 2-(1,3-dithian-2-ylmethyl)-1,3-dithiane |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.48 |
| Formel vikt | 252.0135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?