Läs mer
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30958594
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30958594 250 mg 250mg
30952711 1 g 1g
30952115 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30958594 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116797250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
CAS 35138-23-9
Molekylformel C16H24BF4Ir
MDL-nummer MFCD00079664
Kvantitet 250 mg
LEDER F[B-](F)(F)F.[Ir+].C1=C\CC/C=C\CC/1.C2=C\CC/C=C\CC/2
Molekylvikt (g/mol) 495.38
Procent renhet 97%