Läs mer
Bis(1,5-cyklooctadien)iridium(I) tetrafluororat
Produktkod. 11368198
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368198 1 g 1g
11358198 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039414.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 35138-23-9 | C16H24BF4Ir | 495,39 g/mol
Bis(1,5-cyklooktadien)iridium(I)tetrafluorborat används som en halogenerad förening för proteomikforskning. Det används också som mellanprodukter i läkemedel och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35138-23-9
Molekylformel C16H24BF4Ir
Molekylvikt (g/mol) 495.39
MDL-nummer MFCD00079664
InChI-nyckel NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborate
PubChem CID 5702646
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;iridium;tetrafluorborat
LEDER [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metylenklorid
Formel vikt 495.4
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.