Läs mer
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0), 96%
Produktkod. 11480680
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480680 2 g 2g
1 options
Produktkod. 11480680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044157.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Katalysator för isomerisering och hydrosilylering av omättade föreningar. Samkatalysator för oligomerisering/cyklooligomerisering eller polymerisation av alkener, Bis(1,5-cyklooktadien)nickel(0) används som katalysator för cykloaddition av 1,3-diener och används för att katalysera tillsatsen av allylfenylsulfid till alkyner som leder till 1,4-diener. Det är involverat som en katalysator för asymmetrisk alfa-arylering och heteroarylering av ketoner med kloroarener, stereoselektiv borylativ keton-dien-koppling, cykloaddition av bensamider med interna alkyner och metylkarboxylering av homopropargylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Catalyst for isomerization and hydrosilyltion of unsaturated compounds
  • Co-catalyst for oligomerization/cyclooligomerization or polymerization of alkenes, butadiene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1295-35-8
Molekylformel C16H24Ni
Molekylvikt (g/mol) 275.06
MDL-nummer MFCD00058902
InChI-nyckel JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
IUPAC-namn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;nickel
LEDER [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (1,5-cyclooctadiene)nickel (0)
Smältpunkt 60°C (decomposition)
Färg Yellow
Odör Odorless
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
Formel vikt 275.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.