Läs mer
Bis(1,5-cyklooktadien)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421527
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421527 10 g -
15401527 0.5 g 0.5g
15411527 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039234.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Bis(1,5-cyklooktadien)nickel(0) används som katalysator för cykloaddition av 1,3-diener och används för att katalysera tillsatsen av allylfenylsulfid till alkyner som leder till 1,4-diener. Det är också involverat som en katalysator för asymmetrisk alfa-arylering och heteroarylering av ketoner med kloroarener, stereoselektiv borylativ keton-dien-koppling, cykloaddition av bensamider med interna alkyner och metylkarboxylering av homopropargylalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1295-35-8
Molekylformel C16H24Ni
Molekylvikt (g/mol) 275.06
MDL-nummer MFCD00058902
InChI-nyckel JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
LEDER [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Smältpunkt 60°C (decomposition)
Färg Gult
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-l,5-dien; nickel
Formel vikt 275.06
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.