Läs mer
Bis(1,5-cyklooktadien)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10126242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10126242 1 g -
10548333 5 g 5g
11905831 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10126242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223970010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1295-35-8
Molekylformel C16H24Ni
Molekylvikt (g/mol) 275.06
MDL-nummer MFCD00058902
InChI-nyckel JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
PubChem CID 6433264
LEDER [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1, 5-cyclooctadiene)nickel(0)
Smältpunkt 60.0°C
Färg Gyllene
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-l,5-dien; nickel
Formel vikt 275.06
Fysisk form Shiny Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.