Läs mer
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) |
| CAS | 1295-35-8 |
| Molekylformel | C16 H20 Ni |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,5-Cyclooctadiene Nickel Complex, Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel, Bis(cyclooctadiene)nickel, Bis(cyclooctadiene)nickel(0), Bis(cyclooctadienyl)nickel, Bis(η4-1,5-cyclooctadiene)nickel, Bis-1,5-cyclooctadienylnickel, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]nickel, Di(1,5-cyclooctadiene)nickel, Dicyclooctadiene Nickel, Nickel Bis(cyclooctadiene), Nickel Dicyclooctadiene |
| InChI formel | InChI=1S/2C8H10.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1,8H,2,4-5,7H2; |
| LEDER | C1CC2=CCCC(=C1)[Ni]23C4=CCCC3=CCC4 |
| IUPAC-namn | 9,9'-spirobi[9λ4-nickelabicyclo[3.3.1]nona-1,5-diene] |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.023 |
| Formel vikt | 270.092 |