Läs mer
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Produktkod. 15446985
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446985 250 mg 250mg
15436985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045523.MD
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 130296-28-5 | C16H24F6RhSb | 555.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130296-28-5
Molekylformel C16H24F6RhSb
Molekylvikt (g/mol) 555.02
MDL-nummer MFCD11113031
InChI-nyckel BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16689296
LEDER [Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) hexafluoroantimonate
Färg Brun
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn cyklookta-1,5-dien;hexafluorantimon(1-);rodium
Formel vikt 555.01
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.