Läs mer
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Produktkod. p-7059872
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15446985
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045523.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 130296-28-5 | C16H24F6RhSb | 555.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130296-28-5
Molekylformel C16H24F6RhSb
Molekylvikt (g/mol) 555.02
MDL-nummer MFCD11113031
InChI-nyckel BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16689296
LEDER [Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) hexafluoroantimonate
Färg Brun
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn cyklookta-1,5-dien;hexafluorantimon(1-);rodium
Formel vikt 555.01
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.