Läs mer
Bis(1,5-cyklooctadien)rhodium(I) tetrafluororat
Produktkod. p-7059081
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430650 1 g 1g
11440650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430650 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044031.03
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406,08 g/mol
Bis(1,5-cyklooktadien)rodium(I)tetrafluorborat är användbart för hydrering, isomeriseringsreaktioner och används också som en prekursor för asymmetriska hydreringar. Dessutom används det vid syntes av katjoniska COD-Rhodium-komplex med fosfinligander. Dessutom visar den en viktig tillämpning för enantioselektiv hydrering och hydrosilylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35138-22-8
Molekylformel C16H24BF4Rh
Molekylvikt (g/mol) 406.08
MDL-nummer MFCD00075045
InChI-nyckel NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;rodium;tetrafluorborat
LEDER [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 406.08
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.