Läs mer
Bis(1,5-cyklooctadien)rhodium(I) tetrafluororat
Produktkod. 10707533 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707533 250 mg Glasflaska 250mg
10694653 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707533 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375652500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35138-22-8
Molekylformel C16H24BF4Rh
Molekylvikt (g/mol) 406.08
MDL-nummer MFCD00075045
InChI-nyckel NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;rodium;tetrafluorborat
LEDER [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Smältpunkt 210,0 °C
Färg Rött
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [Rh(cod)2]BF4
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kolväten
Formel vikt 406.08
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.