Läs mer
Bis(1,5-cyklooktadien)rodium(I)trifluormetansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050695
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416305 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15416305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039289.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99326-34-8 | C17H24F3O3RhS | 468.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99326-34-8
Molekylformel C17H24F3O3RhS
Molekylvikt (g/mol) 468.34
MDL-nummer MFCD00143752
InChI-nyckel GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i triflate, rh cod 2 otf, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifl, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium triflate, rhodium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene triflate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethane, n-tert-butyloxycarbonyl-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, bis 1,5-cyclooctadiene-trifluoromethanesulfitorhodium i
PubChem CID 5702638
LEDER [Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Kvantitet 500 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;rodium;trifluormetansulfonat
Formel vikt 468.34
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.