Läs mer
Bis[1-Hydroxypyridine-2(1H)-thionato-S,O]Copper(II), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[1-Hydroxypyridine-2(1H)-thionato-S,O]Copper(II) |
| CAS | 14915-37-8 |
| Molekylformel | C10H8CuN2O2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H4NOS.Cu/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4H;/q2*-1;+2 |
| LEDER | C1=CN2C(=[S][Cu+2]3([S]=C4C=CC=CN4[O-]3)[O-]2)C=C1 |
| IUPAC-namn | copper;1-oxidopyridine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.86 |
| Formel vikt | 314.9323 |