Läs mer
Bis(1-methyl-2-hydroxyethyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1-methyl-2-hydroxyethyl) Ether |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 134.0943 |