missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 21881-78-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bis(1-methylethyl) 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Imp. B (EP), Nimodipine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O6/c1-11(2)28-20(24)17-13(5)22-14(6)18(21(25)29-12(3)4)19(17)15-8-7-9-16(10-15)23(26)27/h7-12,19,22H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C |
| IUPAC-namn | dipropan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?