Läs mer
Bis(1-pyrenylmethyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(1-pyrenylmethyl) Ether |
| CAS | 74833-81-1 |
| Molekylformel | C34 H22 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H22O/c1-3-21-7-9-25-11-13-27(29-17-15-23(5-1)31(21)33(25)29)19-35-20-28-14-12-26-10-8-22-4-2-6-24-16-18-30(28)34(26)32(22)24/h1-18H,19-20H2 |
| LEDER | C(OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78 |
| IUPAC-namn | 1-(pyren-1-ylmethoxymethyl)pyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.54 |
| Formel vikt | 446.1671 |