missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2,2,2-Trichloroethyl) Phosphorochloridate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,2,2-Trichloroethyl) Phosphorochloridate |
| CAS | 17672-53-6 |
| Molekylformel | C4H4Cl7O3P |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Bis(2,2,2-trichloroethyl) Chlorophosphate, 1,1,1-Trichloro-2-[chloro(2,2,2-trichloroethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2 |
| LEDER | ClC(Cl)(Cl)COP(=O)(Cl)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trichloro-2-[chloro(2,2,2-trichloroethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.22 |
| Formel vikt | 375.7718 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?