Läs mer
Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane |
| CAS | 6263-71-4 |
| Molekylformel | C5H6F6O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2,2,2-trifluoroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6F6O2/c6-4(7,8)1-12-3-13-2-5(9,10)11/h1-3H2 |
| LEDER | FC(F)(F)COCOCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trifluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxymethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.09 |
| Formel vikt | 212.0272 |