Läs mer
Bis(2,2,2-trifluoretyl)amin, 95 %
Produktkod. 11359345
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359345 1 g 1g
11369345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16709.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 407-01-2 | C4H5F6N | 181,081 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 407-01-2
Molekylformel C4H5F6N
Molekylvikt (g/mol) 181.081
MDL-nummer MFCD00042094
InChI-nyckel GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78999
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-(2,2,2-trifluoretyl)etanamin
LEDER C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Densitet 1.1
Kokpunkt 70°C to 71°C
Brytningsindex 1.301
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1811926
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Formel vikt 181.08
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.