Läs mer
Bis(2,2,2-trifluoretyl) fosfit, teknik. 90 %
Produktkod. 15491858
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491858 1 g 1g
15401868 5 g 5g
15411868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55562.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 92466-70-1 | C4H4F6O3P+ | 245,037 g/mol
Bis(2,2,2-trifluoretyl)fosfit användes vid syntesen av bis(2,2,2-trifluoretylfosforkloridat). Det användes också som reagens för syntes av mono- och diestrar av fosforsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(2,2,2-trifluoretyl)fosfit användes vid syntesen av bis(2,2,2-trifluoretylfosforkloridat). Det användes också som reagens för syntes av mono- och diestrar av fosforsyra.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92466-70-1
Molekylformel C4H4F6O3P+
Molekylvikt (g/mol) 245.037
MDL-nummer MFCD00063314
InChI-nyckel IMDCVAFSSZPRRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonate, phosphonic acid bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, oxo-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphanium, phosphonic acid, bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, bis trifluoroethyl phosphonate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, bis 2,2,2-trifluoroethyl hydrogen phosphite, oxobis 2,2,2-trifluoroethoxy-??-phosphanylium, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6386648
IUPAC-namn oxo-bis(2,2,2-trifluoretoxi)fosfanium
LEDER C(C(F)(F)F)O[P+](=O)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Densitet 1.545 g/mL
Kokpunkt 43 °C till 44 °C (2 mmHg)
Flampunkt 76 °C (169 °F)
Linjär formel (CF3CH2O)2P(O)H
Brytningsindex 1.332
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.05
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.