Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II), 99.99% (metals basis excluding Sr) Sr< 500ppm, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394048
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11394048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041340.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17594-47-7
Molekylformel C22H38BaO4
Molekylvikt (g/mol) 503.87
MDL-nummer MFCD00058709
InChI-nyckel VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
PubChem CID 17749137
IUPAC-namn barium(2+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;hydrate
LEDER [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Smältpunkt 200°C
Kokpunkt 225°C (0.3 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metals basis excluding Sr) Sr < 500ppm
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1564
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 503.85
Procent renhet 99.99%
Fysisk form Powder