Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) hydrate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362488
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362488 1 g 1g
11352488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014539.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MOCVD of superconductors
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17594-47-7
Molekylformel C22H38BaO4
Molekylvikt (g/mol) 503.87
MDL-nummer MFCD00058709
InChI-nyckel VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
PubChem CID 17749137
IUPAC-namn barium(2+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;hydrate
LEDER [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) hydrate
Smältpunkt 172°C
Färg White
Kokpunkt 225°C (0.3 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1564
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 503.85 (Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..