Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionat)kalcium(II), 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11338718
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338718 2 g 2g
11308718 0.5 g 0.5g
11318718 10 g 10g
11328718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11338718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041589.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 118448-18-3 | C22H38CaO4 | 406,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118448-18-3
Molekylformel C22H38CaO4
Molekylvikt (g/mol) 406.62
MDL-nummer MFCD00064757
InChI-nyckel DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
Synonym ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
PubChem CID 14598209
IUPAC-namn kalcium; (Z)-2,2,6,6-tetrametyl-5-oxohept-3-en-3-olat; (E)-2,2,6,6-tetrametyl-5-oxohept-3-en-3-olat
LEDER CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
Smältpunkt 202 °C till 206 °C
Kokpunkt 205 °C (0,1 mmHg) (sublimering)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 406.57
Procent renhet 99.99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.