Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionat) kobolt(II), 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11384068
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384068 0.5 g 0.5g
11374068 2 g 2g
11364068 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041359.02
 Begränsad artikel
I lager
Föregångare till CVD-processen | CAS: 13986-53-3 | C22H38CoO4 | 425,48 g/mol
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)kobolt(II) används i nanomaterial, tunna filmer och ferroelektriska metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13986-53-3
Molekylformel C22H38CoO4
Molekylvikt (g/mol) 425.48
MDL-nummer MFCD00233616
InChI-nyckel KLJJOSZRALJWDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato cobalt ii, cobalt 2+ bis 2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
PubChem CID 57369563
IUPAC-namn kobolt(2+);2,2,6,6-tetrametyl-5-oxohept-3-en-3-olat
LEDER [Co++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
Smältpunkt 143 °C
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Löslig i kolväten, alkoholer och etrar. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 425.46
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.