Läs mer
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99%
Produktkod. 11342468
Change view
5g
Produktkod.
11342468 5g
1 options
Produktkod. 11342468 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer 014516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vacuum deposition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
CAS 14040-05-2
Smältpunkt 198°C
Kokpunkt 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Molekylformel C22H38CuO4
MDL-nummer MFCD00058920
Kvantitet 5 g
Synonym copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
InChI-nyckel JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn copper(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Molekylvikt (g/mol) 430.09
PubChem CID 91663146
Formel vikt 430.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder