Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II), Thermo Scientific™
Produktkod. 11368178
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368178 1 g 1g
11358178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039397.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21319-43-7
Molekylformel C22H38O4Pb
Molekylvikt (g/mol) 573.70
MDL-nummer MFCD00070468
InChI-nyckel QZJYCHAISVLQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lead(II)-DPM; Pb(TMHD)2
IUPAC-namn λ²-lead(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
LEDER [Pb++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
Smältpunkt 126°C to 128°C
Kokpunkt 134°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3467
Formel vikt 573.75
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..