Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionat)nickel(II), 98 %
Produktkod. 11358438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358438 1 g 1g
11348438 5 g 5g
11368438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040470.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
NMR-skiftreagens, nickeloxidprekursor | CAS: 14481-08-4 | C22H38NiO4 | 425,24 g/mol
NMR-skiftreagens, nickeloxidprekursor
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14481-08-4
Molekylformel C22H38NiO4
Molekylvikt (g/mol) 425.24
MDL-nummer MFCD00192348
InChI-nyckel FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
IUPAC-namn (E)-5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on;nickel
LEDER [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Smältpunkt 223°C to 225°C
Kokpunkt 90°C to 110°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 425.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2,2,6,6,-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel (II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2,2,6,6,-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel (II)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.