Läs mer
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptanedionat)nickel(II), 98 %
Produktkod. 11368438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368438 25 g 25g
11358438 1 g 1g
11348438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040470.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
NMR-skiftreagens, nickeloxidprekursor | CAS: 14481-08-4 | C22H38NiO4 | 425,24 g/mol
NMR-skiftreagens, nickeloxidprekursor
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14481-08-4
Molekylformel C22H38NiO4
Molekylvikt (g/mol) 425.24
MDL-nummer MFCD00192348
InChI-nyckel FPQQRRXEOLXSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate nickel ii, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato nickel ii , min-ni ni tmhd 2
PubChem CID 131675868
IUPAC-namn (E)-5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on;nickel
LEDER [Ni++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)
Smältpunkt 223 °C till 225 °C
Kokpunkt 90 °C till 110 °C (0,1 mmHg) (sublimering)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 425.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.