missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] Ether |
| CAS | 638-56-2 |
| Molekylformel | C8H16Cl2O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,1'-Oxybis[2-(2-chloroethoxy)ethane], 1,11-Dichloro-3,6,9-trioxaundecane Bis(2-(2-chlorethoxy)ethyl)ether, Bis(2-(2-chloroethoxy)ethyl) Ether, Diethylene Glycol Bis(2-chloroethyl) Ether, NSC 39639, Tetraethylene Glycol Dichloride, β,β'-Di(β-chloroethoxy)diethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)N2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-chloroethoxy)-2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.12 |
| Formel vikt | 230.0476 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?