missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis[2-(2-mercaptobenzoyl)hydrazide] 2,2'-Dithiobis-benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[2-(2-mercaptobenzoyl)hydrazide] 2,2'-Dithiobis-benzoic Acid |
| CAS | 292615-39-5 |
| Molekylformel | C28H22N4O4S4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-Bis[2-(2-mercaptobenzoyl)hydrazide] 2,2'-Dithiobis-benzoic Acid, NSC 704782 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22N4O4S4/c33-25(17-9-1-5-13-21(17)37)29-31-27(35)19-11-3-7-15-23(19)39-40-24-16-8-4-12-20(24)28(36)32-30-26(34)18-10-2-6-14-22(18)38/h1-16,37-38H,(H,29,33)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36) |
| LEDER | Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2SSc3ccccc3C(=O)NNC(=O)c4ccccc4S |
| IUPAC-namn | 2-sulfanyl-N'-[2-[[2-[[(2-sulfanylbenzoyl)amino]carbamoyl]phenyl]disulfanyl]benzoyl]benzohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 606.76 |
| Formel vikt | 606.0524 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?