Läs mer
Bis(2,3-dibromopropyl) Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,3-dibromopropyl) Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br4O4P/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8/h5-6H,1-4H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 493.7128 |
| Procent renhet | >95% |