missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(2,3-dichloropropyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2,3-dichloropropyl) Ether |
| CAS | 7774-68-7 |
| Molekylformel | C6 H10 Cl4 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Bis(2,3-dichloropropyl) Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)-, Ether, bis(2,3-dichloropropyl) (8CI), Propane, 1,1'-oxybis[2,3-dichloro- (9CI), 1,2-Dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)propane, Bis(2,3-Dichloropropyl) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(9)3-11-4-6(10)2-8/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | ClCC(Cl)COCC(Cl)CCl |
| IUPAC-namn | 1,2-dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.96 |
| Formel vikt | 237.9486 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?