Läs mer
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic Acid, TRC
Produktkod. 30135667
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135667 5 g
30132816 50 g
30007804 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5857085G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83411-71-6
Molekylformel C16H35O2P
Molekylvikt (g/mol) 290.42
IUPAC-namn bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid
LEDER CC(CC(C)(C)C)CP(=O)(O)CC(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H35O2P/c1-13(9-15(3,4)5)11-19(17,18)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,18)
Formel vikt 290.2375